Learn More
Natamycin, MedChemExpress
Artikelnummer. 16482036
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Packungsgröße:
200 Milligramm
Artikelnummer. 16482036
Marke: Medchem Express HYB0133
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
MedChemExpress Natamycin (Pimaricin) is a macrolide antibiotic agent produced by several Streptomyces strains. Natamycin inhibits the growth of fungi via inhibition of amino acid and glucose transport across the plasma membrane. Natamycin is a food preservative, an antifungal agent in agriculture, and is widely used for fungal keratitis research.
Natamycin (Pimaricin) is a macrolide antibiotic agent produced by several Streptomyces strains. Natamycin inhibits the growth of fungi via inhibition of amino acid and glucose transport across the plasma membrane. Natamycin is a food preservative, an antifungal agent in agriculture, and is widely used for fungal keratitis research.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Natamycin
Physikalische Form Solid
CAS 7681-93-8
Farbe Light Yellow
Menge 500 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C33H47NO13
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation
Synonym Pimaricin
Löslichkeitsinformationen DMSO : 16.67 mg/mL (25.04 mM; ultrasonic and adjust pH to 6 with HCl) ∣H2O : 1 mg/mL (1.50 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C)
SMILES OC([C@H]1[C@@](C[C@H](/C=C/C=C/C=C/C=C/C[C@@H](C)OC2=O)O[C@@](O[C@H](C)[C@@H](O)[C@@H]3N)([H])[C@H]3O)([H])O[C@](O)(C[C@H](C[C@]4([H])[C@@H](/C=C/2)O4)O)C[C@@H]1O)=O
Molekulargewicht (g/mol) 665.73
Formelmasse 665.73
Reinheit (%) 99.3%
Güte Research
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.