missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Nateglinide, MedChemExpress

Artikelnummer. 16464357
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16464357 50 mg
16408488 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16464357 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYB0422
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress Nateglinide, a D-phenylalanine derivative, is an orally active and short-acting insulinotropic agent and a DPP IV inhibitor. Nateglinide inhibits ATP-sensitive K+ channels in pancreatic β-cells. Nateglinide is used for the treatment of type 2 (non-insulin-dependent) diabetes mellitus.

Nateglinide, a D-phenylalanine derivative, is an orally active and short-acting insulinotropic agent and a DPP IV inhibitor. Nateglinide inhibits ATP-sensitive K+ channels in pancreatic β-cells. Nateglinide is used for the treatment of type 2 (non-insulin-dependent) diabetes mellitus.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Nateglinide
Physikalische Form Solid
CAS 105816-04-4
Farbe White
Menge 50 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C19H27NO3
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neuromodulation
Synonym A4166 Senaglinide
Löslichkeitsinformationen DMSO : 100 mg/mL (315.04 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)[C@@H](CC1=CC=CC=C1)NC([C@H]2CC[C@H](C(C)C)CC2)=O
Molekulargewicht (g/mol) 317.42
Formelmasse 317.42
Reinheit (%) 99.78%
Güte Research
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.