Learn More
Thermo Scientific™ Nicht-sterile 25-ml-Zentrifugenfilter
Filterung von Volumen bis 25 ml mit den 25-ml-Zentrifugenfiltern aus Polypropylen
Marke:  Thermo Scientific™ F2519-3
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10638815
  • 227.20 € / 50 Stück
Verfügbar ab: 07-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Mit den nicht-sterilen Thermo Scientific™ National 25-ml-Zentrifugenfiltern filtern Sie Volumen von bis zu 25 ml. Die Filter verfügen über ein Filtergehäuse aus reinem Polypropylen mit konischer Aufnahme und können mit jeder Labortisch- oder Stand-Laborzentrifuge verwendet werden.
  • 2.500 xg maximale Zentrifugalbeschleunigung
  • Nicht steril
  • Großpackung
Spezifikation
Spezifikation
Nylonmembran; 0,22 µm Porengröße
Nylon
Unsteril
Target2
25 ml
Tisch- oder Standzentrifuge
0,22 μm
Polypropylen
Zentrifugenfilter
Sonderangebote
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.