Learn More
Schotte Kunststoffen™ Flaschen, naturfarben
19.89 EUR gültig bis 2024-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21637" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "21637" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1000 ml
Beschreibung
- 1000 mL
- Naturfarben
- HDPE
Spezifikation
Produkttyp | Flasche |
Kapazität (metrisch) | 1000 ml |
Farbe | Naturfarben |
Material | HDPE |