Learn More
Carl Roth™ Einweg-Wägeschiffchen aus Polystyrol, naturfarben
Artikelnummer. p-8006273
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
20 mL
140 mL
Abmessungen (L x B):
57 x 41 mm
133 x 89 mm
Packungsgröße:
250 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Abmessungen (L x B) unitSize
10770265 20 mL 57 x 41 mm 250 Stück
10220143 140 mL 133 x 89 mm 250 Stück
2 options
Artikelnummer. 10770265
Marke: Carl Roth™ A229.1
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes spout for easy pouring. Carl Roth™ Natural Disposable Polystyrene Weighing Boats are temperature stable up to +90 °C.
  • Made of natural-coloured polystyrene
  • For weighing solid and liquid substances
  • Spout for easy pouring
  • Flat bottom
  • Temperature stable up to +90 °C
Spezifikation
Bodenform Flach
Kapazität (metrisch) 20 mL
Einwegprodukt Ja
Material Polystyrol
Form Boot
Typ Weighing Bottle
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für feste und flüssige Stoffe
Abmessungen (L x B) 57 x 41 mm
Länge (metrisch) 57 mm
Breite (metrisch) 41 mm
Tiefe (metrisch) 8 mm
Durchmesser (metrisch) 8 mm