Learn More
BRAND™ Stopfen aus Naturkautschuk
Artikelnummer. 10420293 Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Oberer Durchmesser (metrisch):
12 mm
14 mm
22 mm
55 mm
Packungsgröße:
1 Stück
25 Stück
Artikelnummer. 10420293
Marke: BRAND™ 144397
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Schützt Flüssigkeiten vor Fremdkörpern. Bietet eine sichere Versiegelung.
  • Konstruktion aus Naturkautschuk
  • Rote Farbe
  • Wird in Packungen mit 25 Stück geliefert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Höhe (metrisch) 40 mm
Menge 25/Pckg.
Farbe Rot
Diameter (Metric) Bottom 47 mm
Oberer Durchmesser (metrisch) 55 mm
Material Naturkautschuk