Learn More
BRAND™ Stopfen aus Naturkautschuk
Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Oberer Durchmesser (metrisch):
12 mm
14 mm
22 mm
55 mm
Packungsgröße:
1 Stück
25 Stück
Beschreibung
- Konstruktion aus Naturkautschuk
- Rote Farbe
- Wird in Packungen mit 25 Stück geliefert
Spezifikation
Spezifikation
| Höhe (metrisch) | 25 mm |
| Farbe | Rot |
| Diameter (Metric) Bottom | 17 mm |
| Oberer Durchmesser (metrisch) | 22 mm |
| Material | Naturkautschuk |