Learn More
BRAND™ Stopfen aus Naturkautschuk
Artikelnummer. 15281439 Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Oberer Durchmesser (metrisch):
12 mm
14 mm
22 mm
55 mm
Packungsgröße:
1 Stück
25 Stück
Artikelnummer. 15281439
Marke: BRAND™ 144384
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Schützt Flüssigkeiten vor Fremdkörpern. Bietet eine sichere Versiegelung.
  • Konstruktion aus Naturkautschuk
  • Rote Farbe
  • Wird in Packungen mit 25 Stück geliefert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Höhe (metrisch) 20 mm
Menge 25/Pckg.
Farbe Rot
Diameter (Metric) Bottom 11 mm
Oberer Durchmesser (metrisch) 14 mm
Material Naturkautschuk