Learn More
Deutsch Neumann™ Stopfen aus Naturkautschuk
Beschreibung
- Gemäß DIN 12 871
- Durometer 40 Shore A
- In vielen verschiedenen Größen erhältlich
- In Grau oder Rot
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Fest |
| Härte | 40 Shore A |
| Höhe (metrisch) | 65 mm |
| Menge | 1/Pckg. |
| Farbe | Grau |
| Diameter (Metric) Bottom | 79mm |
| Oberer Durchmesser (metrisch) | 92mm |
| Material | Naturkautschuk |
| Produkttyp | Stopfen |