Learn More
Nbs1 Antibody (7E4A2), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
179.00 € - 446.00 €
Spezifikation
Antigen Nbs1
Klon 7E4A2
Konzentration 1.0 mg/mL
Verdünnung Western Blot 1:500 - 1:2000, Simple Western 1:50, Flow Cytometry 1:200 - 1:400, ELISA, Immunohistochemistry 1:200 - 1:1000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1-50 - 1:100, Immunohistochemistry-Paraffin, Knockout Validated
Anwendungen Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoassay
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
18195912
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP2-26297SS
0.025 mL
179.00 €
25 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
18154085
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP2-26297
0.1 mL
446.00 €
0.10 Milliliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Nbs1 Monoclonal specifically detects Nbs1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Simple Western, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Knockout Validated.
Spezifikation
Spezifikation
Nbs1
1.0 mg/mL
Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoassay
Unconjugated
Mouse
Breast Cancer, Cancer, Cell Cycle and Replication, Checkpoint signaling, Chromatin Research, DNA Double Strand Break Repair, DNA Repair, Homologous Recombination, Non homologous end joining, Tumor Suppressors
O60934
4683
Nbs1 Antibody (7E4A2) was made to partial recombinant human NBS1 (between residues 400-650) expressed in E. coli [Uniprot O60934]
Primary
Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
7E4A2
Western Blot 1:500 - 1:2000, Simple Western 1:50, Flow Cytometry 1:200 - 1:400, ELISA, Immunohistochemistry 1:200 - 1:1000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1-50 - 1:100, Immunohistochemistry-Paraffin, Knockout Validated
Monoclonal
Precipitation
RUO
Human
ATV, AT-V1, AT-V2, Cell cycle regulatory protein p95, FLJ10155, MGC87362, NBS, NBS1P95, nibrin, Nijmegen breakage syndrome 1 (nibrin), Nijmegen breakage syndrome protein 1, p95, p95 protein of the MRE11/RAD50 complex
NBN
IgG2 α
Ammonium sulfate precipitation
85 kDa