Learn More
Nbs1 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Novus Biologicals NBP2-54661
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 18221141
  • 456.00 € / 100 Mikroliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
Nbs1 Polyclonal specifically detects Nbs1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Nbs1
Polyclonal
Western Blot 0.4 ug/ml, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:500
ATV, AT-V1, AT-V2, Cell cycle regulatory protein p95, FLJ10155, MGC87362, NBS, NBS1P95, nibrin, Nijmegen breakage syndrome 1 (nibrin), Nijmegen breakage syndrome protein 1, p95, p95 protein of the MRE11/RAD50 complex
Rabbit
85 kDa
100 μL
Breast Cancer, Cancer, Cell Cycle and Replication, Checkpoint signaling, Chromatin Research, DNA Double Strand Break Repair, DNA Repair, Homologous Recombination, Non homologous end joining, Tumor Suppressors
4683
Human
IgG
Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
PBS, pH 7.2, containing 40% glycerol with 0.02% Sodium Azide
NBN
Nbs1 Antibody was developed against a Recombinant Protein corresponding to amino acids: DTFSDEAVPESSKISQENEIGKKRELKEDSLWSAKEISNNDKLQDDSEMLPKKLLLTEFRSLVIKNSTSRNPSGINDDYGQLKNFKKFKKVTYPGAGKLPHIIGGSDLIAHHARKNTELEEWLRQEMEVQNQHAKEESLADDL
Affinity Purified
RUO
Primary
Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Promotions
Promotions
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
For Research Use Only