Learn More
Thermo Scientific™ NcoI (10 U/μL)
Artikelnummer. 10233160 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1.000 Einheiten
2.500 Einheiten
500 E
Packungsgröße:
1000 Einheiten
2500 Einheiten
500 Einheiten
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10233160 500 E 500 Einheiten
10151120 2.500 Einheiten 2500 Einheiten
10641231 1.000 Einheiten 1000 Einheiten
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10233160 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. ER0571
Folgen Sie dem Workflow - Entdecken Sie die Einsparungen
Verwenden Sie den Aktionscode 27967
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Das Restriktionsenzym NcoI erkennt C^CATGG-Sequenzen und schneidet am besten bei 37 °C im Tango-Puffer (Isoschizomere: Bsp19I).
Herkömmliche Restriktionsendonukleasen sind eine große Ansammlung hochwertiger Restriktionsenzyme, die für den Einsatz in einem der Puffer des Fünf-Puffer-Systems optimiert sind. Darüber hinaus bietet der universelle Tango Puffer Vorteile bei Doppelverdauungen. Alle Enzyme zeigen unter den empfohlenen Puffer- und Reaktionsbedingungen 100 % Aktivität. Um eine konsistente Enzymleistung zu gewährleisten, enthalten Thermo Scientific Restriktionsenzym-Puffer vorgemischtes BSA, welches die Stabilität zahlreicher Enzyme verbessert und Schadstoffe bindet, die in DNA-Proben enthalten sein können.
5'...C▵C A T G G...3'
3'...G G T A C▵C...5'
Bedingungen für 100 % Aktivität:
  • 1x Puffer Tango: 33 mM Tris-Acetat (pH 7,9 bei 37 °C), 10 mM Mg-Acetat, 66 mM K-Acetat und 0,1 mg/ml BSA
  • Bei 37 °C inkubieren
Lagerungspuffer:
  • NcoI wird geliefert in: 10 mM Tris-HCl (pH 7,5 bei 25 °C), 50 mM KCl, 1 mM DTT, 0,1 mM EDTA, 0,5 mg/ml BSA und 50 % (v/v) Glycerin
Ligation und erneutes Schneiden:
  • Nach 50-fachem Verdau mit NcoI können über 95 % der DNA-Fragmente ligiert und erneut geschnitten werden
Methylierungseffekte:
  • Dam: keine Überlappung — keine Auswirkung
  • Dcm: keine Überlappung — keine Auswirkung
  • CpG: keine Überlappung — keine Auswirkung
  • EcoKI: keine Überlappung — keine Auswirkung
  • EcoBI: keine Überlappung — keine Auswirkung
Verdauung von Agarose-eingebetteter DNA:
  • Es sind mindestens 5 Einheiten des Enzyms für den vollständigen Verdau von 1 μg in Agarose eingebetteter Lambda-DNA in 16 Stunden erforderlich
Kompatible Enden:
  • AflIII, PscI, BtgI, Eco130I, FatI, PagI
Hinweis:
Eine geringe Salzkonzentration, eine hohe Glycerin-Konzentration (>5 %), ein pH-Wert von >8,0 oder ein hoher Enzymüberschuss können zu Star-Aktivität führen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 10 U/μl
Menge 500 E
Produkttyp NcoI
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.