Learn More
Thermo Scientific™ NdeI (10 U/μL)
Artikelnummer. 10704491 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2500 E
4.000 Einheiten
500 E
Packungsgröße:
2500 Einheiten
4000 Einheiten
500 Einheiten
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10704491 500 E 500 Einheiten
10160740 4.000 Einheiten 4000 Einheiten
10818810 2500 E 2500 Einheiten
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10704491 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. ER0581
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    44.66 €
    40.65 € / 500 Stück
    Sparen 4.01 €
    8% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Das Restriktionsenzym NdeI erkennt CA^TATG-Sequenzen und schneidet am besten bei 37 °C in O-Puffer (Isoschizomere: FauNDI).
Herkömmliche Restriktionsendonukleasen sind eine große Ansammlung hochwertiger Restriktionsenzyme, die für den Einsatz in einem der Puffer des Fünf-Puffer-Systems optimiert sind. Darüber hinaus bietet der universelle Tango Puffer Vorteile bei Doppelverdauungen. Alle Enzyme zeigen unter den empfohlenen Puffer- und Reaktionsbedingungen 100 % Aktivität. Um eine konsistente Enzymleistung zu gewährleisten, enthalten Thermo Scientific Restriktionsenzym-Puffer vorgemischtes BSA, welches die Stabilität zahlreicher Enzyme verbessert und Schadstoffe bindet, die in DNA-Proben enthalten sein können.
Überblick
  • Überragende Qualität – strenge Qualitätskontrolle und branchenführender Fertigungsprozess
  • Praktisches, farbkodiertes Fünf-Puffer-System
  • Mit universellem Tango Puffer für Doppelverdauungen
  • BSA in Reaktionspuffern vorgemischt
  • Große Auswahl an Restriktionsendonuklease-Spezifikationen
Anwendungen
  • Molekulare Klonierung
  • Kartierung von Restriktionsstellen
  • Genotypisierung
  • Southern Blot
  • Restriktionsfragmentlängenpolymorphismus (RFLP)
  • SNP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 10 U/μl
Menge 500 E
Produkttyp NdeI
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.