Learn More
Ndelta-Boc-Nalpha-Fmoc-L-Ornithin, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15499278
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15499278 5 g 5 Gramm
15489278 1 g 1 Gramm
15409288 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15499278 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H62814.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 109425-55-0 | C25H30N2O6 | 454.523 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 109425-55-0
Summenformel C25H30N2O6
Molekulargewicht (g/mol) 454.523
MDL-Nummer MFCD00065668
InChI-Schlüssel JOOIZTMAHNLNHE-NRFANRHFSA-N
Synonym fmoc-orn boc-oh, nalpha-fmoc-ndelta-boc-l-ornithine, fmoc-l-orn boc-oh, ndelta-boc-nalpha-fmoc-l-ornithine, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-5-tert-butoxycarbonyl amino pentanoic acid, 2s-5-tert-butoxycarbonyl amino-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino pentanoic acid, fmoc-orn boc, pubchem10032, n-a-boc-n-deta-boc-l-ornithine, n alpha-fmoc-n delta-boc-l-ornithine
PubChem CID 2756114
IUPAC-Name (2S)-2-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-5-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]pentansäure
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NCCCC(C(=O)O)NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C3=CC=CC=C13
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ndelta-Boc-Nalpha-Fmoc-L-ornithine
Schmelzpunkt 111°C to 115°C
Beilstein 4772025
Menge 5 g
Formelmasse 454.52
Reinheit (%) 96%