missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Nedocromil, MedChemExpress

Artikelnummer. 16485688
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
Artikelnummer. Menge
16485688 10 mg
16428387 5 mg
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16485688

Marke: Medchem Express HY13448

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress Nedocromil suppresses the action or formation of multiple mediators, including histamine, leukotriene C4 (LTC4), and prostaglandin D2 (PGD2).

Nedocromil suppresses the action or formation of multiple mediators, including histamine, leukotriene C4 (LTC4), and prostaglandin D2 (PGD2).

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Nedocromil
CAS 69049-73-6
Farbe Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C19H17NO7
Menge 10 mg
Synonym FPL 59002
Löslichkeitsinformationen DMSO : 16.67 mg/mL (44.89 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=CC(C2=CC3=C(N(CC)C(C(O)=O)=CC3=O)C(CCC)=C2O1)=O)O
Molekulargewicht (g/mol) 371.34
Formelmasse 371.34
Reinheit (%) 95.0%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.