Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Nadeln
Ersatznadeln zur Verwendung mit dem Thermo Scientific RSH Autosampler
Marke:  Trajan Scientific and Medical™ 036875
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.05000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 13139185
  • 43.20 € / 2 Stück
Verfügbar ab: 13-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
  • Ersatznadel zur Verwendung mit dem Thermo Scientific RSH Autosampler
  • Abnehmbare Nadel
  • Konische Spitze
Spezifikation
Spezifikation
26 G
57 mm
2/Packung
Konus
0.47 mm
Abnehmbare Nadel
5 μl
Thermo RSH Autosampler