missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Nadeln
Ersatznadeln zur Verwendung mit dem Thermo Scientific RSH Autosampler
Marke: Trajan Scientific and Medical™ 037871
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.05000kg
Beschreibung
- Ersatznadel zur Verwendung mit dem Thermo Scientific RSH Autosampler
- Abnehmbare Nadel
- Konische Spitze
Spezifikation
23 G | |
6.3 mm | |
Abnehmbare Nadel | |
2/Packung | |
5,7 cm | |
Thermo RSH Autosampler |
0.63 mm | |
57 mm | |
Konische Spitze | |
10 μl | |
Konus |