Learn More
BTX™ Nadel L-förmige Platinelektrode
Ultradünne Elektroden mit Durchmesser für In-vivo-Anwendungen
Marke: BTX™ 450509
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.06300kg
Beschreibung
- Ermöglicht eine punktgenaue Transfektion für eine einfachere und effizientere Handhabung von zerbrechlichen Geweben
- L-förmige Elektroden in 3 mm Spitzenlänge erhältlich
Spezifikation
Ex-vivo- oder In-vivo-Gewebe Gen- oder Medikamentenübertragung, Kerntransfer | |
Platin | |
PT Nadel | |
Needle L-Shaped Platinum Electrode, 3 mm | |
Nur Elektrode | |
3 mm | |
Unsteril | |
Digitaler Anwender |
ECM™ 830, ECM™ 2001 | |
BTX Electroporation | |
0 bis 100 VDC | |
L-Shaped | |
0.12 in. | |
10 μs bis 100 ms | |
Bananenkabel | |
Rechteckwelle |
Intended for Research use only. Not for use in diagnostic or clinical procedures.