Learn More
Nefamide, TRC
Artikelnummer. 30471928
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30471928 100 mg
30481852 10 mg
30482350 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30471928 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN389110100MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 24833-47-4
Summenformel C17H17NO3
Molekulargewicht (g/mol) 283.32
Synonym 2-Benzoyl-N-(2-hydroxyethyl)-N-methylbenzamide, o-Benzoyl-N-(2-hydroxyethyl)-N-methylbenzamide
IUPAC-Name 2-benzoyl-N-(2-hydroxyethyl)-N-methylbenzamide
SMILES CN(CCO)C(=O)c1ccccc1C(=O)c2ccccc2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nefamide
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C17H17NO3/c1-18(11-12-19)17(21)15-10-6-5-9-14(15)16(20)13-7-3-2-4-8-13/h2-10,19H,11-12H2,1H3
Formelmasse 283.1208