missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Nefamid, TRC

Artikelnummer. 30481852
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30481852 10 mg
30471928 100 mg
30482350 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30481852 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN38911010MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 24833-47-4
Summenformel C17H17NO3
Molekulargewicht (g/mol) 283.32
Synonym 2-Benzoyl-N-(2-hydroxyethyl)-N-methylbenzamide, o-Benzoyl-N-(2-hydroxyethyl)-N-methylbenzamide
IUPAC-Name 2-Benzoyl-N-(2-Hydroxyethyl)-N-Methylbenzamid
SMILES CN(CCO)C(=O)c1ccccc1C(=O)c2ccccc2

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Nefamide
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C17H17NO3/c1-18(11-12-19)17(21)15-10-6-5-9-14(15)16(20)13-7-3-2-4-8-13/h2-10,19H,11-12H2,1H3
Formelmasse 283.1208
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.