Learn More
Nefamid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Nefamide |
| Menge | 50 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C17H17NO3/c1-18(11-12-19)17(21)15-10-6-5-9-14(15)16(20)13-7-3-2-4-8-13/h2-10,19H,11-12H2,1H3 |
| Formelmasse | 283.1208 |