Learn More
Nefopam hydrochloride, MedChemExpress
Artikelnummer. 16444537
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16444537 50 mg 50 Milligramm
16448658 10 mg 10 Milligramm
2 options
Artikelnummer. 16444537
Marke: Medchem Express HYB1057
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
MedChemExpress Nefopam hydrochloride (Fenazoxine hydrochloride) is a centrally-acting but non-opioid analgesic drug, for the relief of moderate to severe pain. Nefopam hydrochloride targets β-catenin protein level in mesenchymal cells in-vitro and in-vivo.
Nefopam hydrochloride (Fenazoxine hydrochloride) is a centrally-acting but non-opioid analgesic drug, for the relief of moderate to severe pain. Nefopam hydrochloride targets β-catenin protein level in mesenchymal cells in-vitro and in-vivo.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nefopam hydrochloride
CAS 23327-57-3
Farbe Off-White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Menge 50 mg
Synonym Fenazoxine hydrochloride
Löslichkeitsinformationen H2O : 12.5 mg/mL (43.13 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 12.5 mg/mL (43.13 mM; Need ultrasonic)
SMILES CN1CCOC(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3C1.[H]Cl
Molekulargewicht (g/mol) 289.8
Reinheit (%) 99.78%
Güte Research
Physikalische Form Solid