Learn More
NEK7 Recombinant Human Protein
NEK7 Recombinant Human Protein
Marke:  Invitrogen PV3833
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.05250kg
Artikelnummer. 11553567
  • 632.00 € / 10 Mikrogramm
Verfügbar ab: 17-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
NEK7 belongs to the NIMA family of kinases which are involved in DNA replication and genotoxic stress response.
Spezifikation
Spezifikation
NP_598001.1
Pharma and Biopharma, Protein Assays and Analysis, Target and Lead Identification and Validation, Kinase Assay
63.7kDa
10μg
For research use only. Not for use in diagnostic procedures
NEK7
NEK7 was pre-diluted in enzyme dilution buffer and assayed in 25mM Tris (pH 7.5), 10mM MgCl2, 1mM EGTA, 0.5mM Na3VO4, 5mM β-glycerophosphate, 2.5mM DTT, 0.01% Triton™ X-100, 100μM ATP, 667μg/mL NEK6 peptide substrate (FLAKSFGSPNRAYKK) and trace [32P]-γ-ATP for 10 minutes at 30°C
Amino acids 8-313
3nmoles of phosphate transferred to NEK6 peptide substrate (FLAKSFGSPNRAYKK) per minute per mg of total protein at 30°C. Activity determined at a final protein concentration of 16.7μg/mL
GST Tag
Kinase and inhibitors
80% by SDS-PAGE
0.34mg/mL
140609, 4086
NEK7 Recombinant Human Protein
–80°C
1 Each
NEK7 Recombinant Human Protein
NEK
NEK7 Recombinant Human Protein
Human
Baculovirus
Serine/threonine kinase