Learn More
Invitrogen™ Human NEK8, GST Tag Recombinant Protein
This NEK8 Recombinant Human Protein (1-322) was expressed in insect cells.
Marke:  Invitrogen™ A30982
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15900313
  • 524.00 € / 10 Mikrogramm
Verfügbar ab: 16-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
  • This NEK8 recombinant human protein (1-322) was expressed in insect cells
  • NEK8 serine/threonine kinase, or NIMA-related kinase 8, is related to NIMA (never in mitosis, gene A) of Aspergillus nidulans
  • It may play a role in cell cycle progression from G2 to M phase
  • NEK8 is part of a complex of ciliary proteins required for renal and cardiovascular development
  • NEK8 interacts with polycystin signal transduction pathways and may control the targeting of these ciliary proteins
  • NEK8 recombinant human protein is also available in our SelectScreen™ Kinase Profiling Service
  • Validated for use with the LanthaScreen™ Eu Kinase Binding assay
  • Available in multiple pack sizes for convenient use
Spezifikation
Spezifikation
NP_835464
62.3 kDa
NEKs
Human
GST Tag
Dry Ice
Recombinant, Active, Catalytic
Kinase Assay
10 μg
aa 1 - 322
Recombinant
Storage Buffer: 50 mM Tris-HCl, pH 7.5, 150 mM NaCl, 10 mM glutathione, 0.1 mM EDTA, 0.25 mM DTT, 0.1 mM PMSF, 25% glycerol.
Insect