missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Nelfinavir, MedChemExpress

Artikelnummer. 16496418
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16496418 10 mg -
16479007 5 mg -
16452527 50 mg 50 Milligramm
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16496418

Marke: Medchem Express HY15287

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress Nelfinavir (AG-1341) is a potent and orally bioavailable HIV-1 protease inhibitor (Ki=2 nM) for HIV infection. Nelfinavir is a broad-spectrum, anticancer agent.

Nelfinavir (AG-1341) is a potent and orally bioavailable HIV-1 protease inhibitor (Ki=2 nM) for HIV infection. Nelfinavir is a broad-spectrum, anticancer agent.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Nelfinavir
Physikalische Form Solid
CAS 159989-64-7
Farbe White
Menge 10 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C32H45N3O4S
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-anti-virus
Synonym AG1341
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 100 mg/mL (176.12 mM)
SMILES [H][C@]12C[C@@H](C(NC(C)(C)C)=O)N(C[C@H]([C@@H](NC(C3=C(C)C(O)=CC=C3)=O)CSC4=CC=CC=C4)O)C[C@@]1([H])CCCC2
Molekulargewicht (g/mol) 567.78
Formelmasse 567.78
Reinheit (%) 96.9%
Güte Research
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.