Learn More
Nelonemdaz, MedChemExpress
Artikelnummer. 16476787
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
5 Milligramm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16476787 5 mg 5 Milligramm
16465056 100 mg 100 Milligramm
16451069 1 mg -
16444088 10 mg 10 Milligramm
16420447 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16476787 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY106408
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Nelonemdaz (Salfaprodil free base) is an NR2B-selective and uncompetitive antagonist of N-methyl-D-aspartate (NMDA). Nelonemdaz is also a free radical scavenger. Nelonemdaz has excellent neuroprotection against NMDA- and free radical-induced cell death.
Nelonemdaz (Salfaprodil free base) is an NR2B-selective and uncompetitive antagonist of N-methyl-D-aspartate (NMDA). Nelonemdaz is also a free radical scavenger. Nelonemdaz has excellent neuroprotection against NMDA- and free radical-induced cell death.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nelonemdaz
CAS 640290-67-1
Farbe Off-White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C15H8F7NO3
Menge 5 mg
Synonym Salfaprodil free base Neu2000
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 112.5 mg/mL (293.57 mM)
SMILES OC(C1=C(O)C=CC(NCC2=C(C(F)=C(C(F)(F)F)C(F)=C2F)F)=C1)=O
Molekulargewicht (g/mol) 383.22
Formelmasse 383.22
Reinheit (%) 98.15%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neurodegeneration