Learn More
Dr.Weigert™ Neodisher Alka 400 W
Neodisher Alka 400 W – universelle Reinigungsflüssigkeit für automatisiertes Geschirrspülen. Enthält aktives Chlor für hervorragende Reinigungsergebnisse, selbst bei Tee- und Kaffeeablagerungen.
Marke: Dr.Weigert™ 311830
Weitere Details : CAS : 1310-58-3 Netto-Gewicht : 12.00000kg Transport : UN number : 1719 Chem class : 8 Pack group : II
Beschreibung
- Alkalisches Reinigungsmittel mit Bleichmitteln auf Chlorbasis
- Neodisher Alka 400 W entfernt zuverlässig alle Arten von Lebensmitteln, wie z. B. Stärke- und Proteinbeschichtungen, besonders wirksam gegen Kaffee- und Teerückstände
- Bietet mehr hygienische Sicherheit
- Besonders geeignet für die Verwendung mit weichem Wasser
- Kann für Glas, Porzellan, Edelstahl und alkalibeständige Kunststoffe verwendet werden
- Nicht geeignet für Aluminium, eloxierte Legierungen und Leichtmetalllegierungen
- Gegenstände aus Silber sollten auf ihre Eignung geprüft werden
- Technische Daten: Dichte: 1,4 g/cm3 bei 20 °C
- Titrationsfaktor: 0,70
- Dosierung zwischen 2 und 3 ml/l bei 55 °C (je nach Grad der Kontamination und Wasserhärte
Spezifikation
Neodisher Alka 400 W | |
11,7 bis 12,3 | |
15 bis 30 % Phosphate, < 5 % chlorbasierte Bleichmittel | |
1,4 g/cm3 (20 °C) | |
Gefiltert |
Flüssigkeit | |
Unsteril | |
2 bis 3 ml/l | |
310 x 230 x 180 mm | |
12 kg |