missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Neodym-Lösung für ICP, 1 g/l, HNO3 Matrix, Fisher Chemical™

Catalog Number p-7083952
Click to view available options
Menge:
100 ml
250 ml
500 ml
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Alle unsere zertifizierten Referenzsubstanzen und Reagenzien werden unter einem ISO9001-Qualitätsmanagementsystem hergestellt, das auch nach ISO/IEC 17025- -konform ist und Vorschriften des ISO 34-Leitfadens einhält.

Konzentration 1 g/l
Menge 100 ml
Lösung enthält HNO3
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'