missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

(+)-Neomenthyl Acetate, TRC

Artikelnummer. 30135304
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
2.5 g
Packungsgröße:
2.50 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30135304 2.5 g 2.50 Gramm
30011636 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30135304 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN3900372.5G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.

Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 2552-91-2
Summenformel C12 H22 O2
Molekulargewicht (g/mol) 198.3
Synonym D-Neomenthyl acetate, (1S,2S,5R)-2-isopropyl-5-methylcyclohexyl acetate
IUPAC-Name [(1S,2S,5R)-2-isopropyl-5-methyl-cyclohexyl] acetate
SMILES CC(C)[C@@H]1CC[C@@H](C)C[C@@H]1OC(=O)C

Spezifikation

Chemischer Name oder Material (1S)-(+)-Neomenthyl acetate
Menge 2.5 g
InChI-Formel InChI=1S/C12H22O2/c1-8(2)11-6-5-9(3)7-12(11)14-10(4)13/h8-9,11-12H,5-7H2,1-4H3/t9-,11+,12+/m1/s1
Formelmasse 198.162
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.