Learn More
TOKU-E™ Neomycin ReadyMade™ Solution
Artikelnummer. 30044030
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
100 ml
10 x 100 ml
Packungsgröße:
1 Liter
100 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
30044030 100 ml 100 Milliliter
30044038 10 x 100 ml 1 Liter
2 options
Artikelnummer. 30044030
Marke: TOKU-E™ N027100ML
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Neomycin ReadyMade™ Solution is provided as a sterile, ready-to-use preparation of the broad-spectrum aminoglycoside Neomycin Sulfate in 0.9% NaCl.
  • CAS Number: 1405-10-3
  • Molecular Formula: C23H46N6O13
  • Molecular Weight: 614.64 g/mol
  • Storage Conditions: 2-8°C
  • Form: Liquid
  • Source: Streptomyces fradiae
  • Spectrum: Neomycin is a broad-spectrum antibiotic; however, it is mostly used against Gram-negative bacteria
  • Mechanism of Action: Aminoglycosides target the 30S ribosomal subunit resulting in an inability to read mRNA ultimately producing a faulty or non-existent protein
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Neomycin Sulfate
Physikalische Form Liquid
CAS 1405-10-3
pH 5.0 to 7.5
Quelle Streptomyces fradiae
Verpackung Plastic Bottle
Steril gefiltert Yes, 0.22 μm
Sterilität Sterile
Farbe Colorless
Konzentration 8.0 to 12.0 mg/mL
Menge 100 ml
Hinweise zur Reinheitsqualität >95% (HPLC)
Summenformel C23H46N6O13
Produktlinie ReadyMade™ Solutions
Versandbedingung Ambient
Synonym Biosol veterinary, Bykomycin, Fradiomycin sulfate, Lidamycin crème, Neobiotic, Neomix, Otobiotic
IUPAC-Name (2R,3S,4R,5R,6R)-5-amino-2-(aminomethyl)-6-[(1R,2R,3S,4R,6S)-4,6-diamino-2-[(2S,3R,4S,5R)-4-[(2R,3R,4R,5S,6S)-3-amino-6-(aminomethyl)-4,5-dihydroxyoxan-2-yl]oxy-3-hydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]oxy-3-hydroxycyclohexyl]oxyoxane-3,4-diol
Molekulargewicht (g/mol) 614.64 g/mol
Formelmasse 614.64 amu
Reinheit (%) >95%
Güte Antibiotic
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Neomycin Sulfate ≥1%