Learn More
TOKU-E™ Neomycin ReadyMade™ Solution
Artikelnummer. 30044038
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
100 ml
10 x 100 ml
Packungsgröße:
1 Liter
100 Milliliter
Artikelnummer. 30044038
Marke: TOKU-E™ N02710x100ML
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Neomycin ReadyMade™ Solution is provided as a sterile, ready-to-use preparation of the broad-spectrum aminoglycoside Neomycin Sulfate in 0.9% NaCl.
  • CAS Number: 1405-10-3
  • Molecular Formula: C23H46N6O13
  • Molecular Weight: 614.64 g/mol
  • Storage Conditions: 2-8°C
  • Form: Liquid
  • Source: Streptomyces fradiae
  • Spectrum: Neomycin is a broad-spectrum antibiotic; however, it is mostly used against Gram-negative bacteria
  • Mechanism of Action: Aminoglycosides target the 30S ribosomal subunit resulting in an inability to read mRNA ultimately producing a faulty or non-existent protein
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Neomycin Sulfate
Physikalische Form Liquid
CAS 1405-10-3
pH 5.0 to 7.5
Quelle Streptomyces fradiae
Verpackung Plastic Bottle
Steril gefiltert Yes, 0.22 μm
Sterilität Sterile
Farbe Colorless
Konzentration 8.0 to 12.0 mg/mL
Menge 10 x 100 ml
Hinweise zur Reinheitsqualität >95% (HPLC)
Summenformel C23H46N6O13
Produktlinie ReadyMade™ Solutions
Versandbedingung Ambient
Synonym Biosol veterinary, Bykomycin, Fradiomycin sulfate, Lidamycin crème, Neobiotic, Neomix, Otobiotic
IUPAC-Name (2R,3S,4R,5R,6R)-5-amino-2-(aminomethyl)-6-[(1R,2R,3S,4R,6S)-4,6-diamino-2-[(2S,3R,4S,5R)-4-[(2R,3R,4R,5S,6S)-3-amino-6-(aminomethyl)-4,5-dihydroxyoxan-2-yl]oxy-3-hydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]oxy-3-hydroxycyclohexyl]oxyoxane-3,4-diol
Molekulargewicht (g/mol) 614.64 g/mol
Formelmasse 614.64 amu
Reinheit (%) >95%
Güte Antibiotic
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Neomycin Sulfate ≥1%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.