Learn More
Invitrogen™ Neon™ NxT Electroporation System 100-μL Kit with 1-Channel Tubes
Artikelnummer. 17809444
Change view
Click to view available options
Anzahl Reaktionen:
25 x 2 Reaktionen
96 x 2 Reaktionen
Packungsgröße:
1 Stück
25 Stück
96 Stück
Artikelnummer. Anzahl Reaktionen unitSize
17809444 25 x 2 Reaktionen 1 Stück
18035331 25 x 2 Reaktionen 25 Stück
17819444 96 x 2 Reaktionen 1 Stück
18015341 96 x 2 Reaktionen 96 Stück
4 options
Artikelnummer. 17809444
Marke: Invitrogen™ N10025
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
The Neon NxT Electroporation System 100-μL Kit is designed specifically for use with the Neon NxT Electroporation System.
The Neon NxT Electroporation System 100-μL Kit with 1-Channel Tubes is designed specifically for use with the Neon NxT Electroporation System (Cat. Nos. NEON1S, NEON1SK, NEON18S, NEON18SK). Use this kit for transfection volumes of 100 μL, containing 5 x 105–2 x 106 adherent cells or 1 x 106–5 x 106 suspension cells. Cells that have been transfected using the included 100-μL Neon NxT tips are then ready to be washed and plated into a multi-well culture dish.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung • 10 mL Resuspension R Buffer; store at 4°C
• 10 mL Resuspension T Buffer; store at 4°C
• 10 mL Resuspension Genome Editing Buffer; store at 4°C
• 50 mL Electrolytic E100 Buffer; store at 4°C
• 25 reaction tips
• 8 electroporation 1-channel tubes
Zelltyp Stem Cells, Primary Cells, Hard-to-Transfect Cells
Format Electroporation Pipette Tip
Transfection Technique Elektroporation
Zur Verwendung mit (Geräte) Neon™ NxT Electroporation System
Zur Verwendung mit (Anwendung) Transfektion
Anzahl Reaktionen 25 x 2 Reaktionen
Produkttyp Pipette Tip
Menge 25 x 2 reactions
Probenvolumen (metrisch) 100 μL