Learn More
Invitrogen™ Neon™ NxT Electroporation System 100-μL Kit with 1-Channel Tubes
Artikelnummer. 18015341
Ansicht ändern
Click to view available options
Anzahl Reaktionen:
25 x 2 Reaktionen
96 x 2 Reaktionen
Packungsgröße:
1 Stück
25 Stück
96 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Anzahl Reaktionen Packungsgröße
18015341 96 x 2 Reaktionen 96 Stück
17809444 25 x 2 Reaktionen 1 Stück
18035331 25 x 2 Reaktionen 25 Stück
17819444 96 x 2 Reaktionen 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 18015341 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. N10096
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2500.00 €
    2224.65 € / 2 Reaktionen
    Sparen 275.35 €
    11% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
The Neon NxT Electroporation System 100-μL Kit is designed specifically for use with the Neon NxT Electroporation System.
The Neon NxT Electroporation System 100-μL Kit with 1-Channel Tubes is designed specifically for use with the Neon NxT Electroporation System (Cat. Nos. NEON1S, NEON1SK, NEON18S, NEON18SK). Use this kit for transfection volumes of 100 μL, containing 5 x 105–2 x 106 adherent cells or 1 x 106–5 x 106 suspension cells. Cells that have been transfected using the included 100-μL Neon NxT tips are then ready to be washed and plated into a multi-well culture dish.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung • 4 x 10 mL Resuspension R Buffer; store at 4°C
• 4 x 10 mL Resuspension T Buffer; store at 4°C
• 4 x 10 mL Resuspension Genome Editing Buffer; store at 4°C
• 2 x 100 mL Electrolytic E100 Buffer; store at 4°C
• 96 reaction tips
• 32 electroporation 1-channel tubes
Zelltyp Stem Cells, Primary Cells, Hard-to-Transfect Cells
Format Electroporation Pipette Tip
Transfection Technique Elektroporation
Zur Verwendung mit (Geräte) Neon™ NxT Electroporation System
Zur Verwendung mit (Anwendung) Transfektion
Anzahl Reaktionen 96 x 2 Reaktionen
Produkttyp Pipette Tip
Menge 96 x 2 reactions
Probenvolumen (metrisch) 100 μL