Learn More
Fisherbrand™ Neoprenstopfen, massiv
Artikelnummer. 11577103 Alle ansehen Fisherbrand Traceable Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Diameter (Metric) Bottom:
5mm
8mm
15mm
21mm
23mm
29mm
31mm
35mm
37mm
41mm
45mm
Oberer Durchmesser (metrisch):
7mm
10,5mm
18mm
24,5mm
26,5mm
33mm
36mm
40,5mm
42,5mm
47mm
51mm
Höhe (metrisch):
16mm
20 mm
24mm
28 mm
32 mm
35 mm
38,5mm
42 mm
Stopper Number:
5
8
15
21
23
29
31
35
37
41
45
Packungsgröße:
10 Stück
2 Stück
20 Stück
5 Stück
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (Metric) Bottom Oberer Durchmesser (metrisch) Höhe (metrisch) Stopper Number Packungsgröße
11577103 35mm 40,5mm 38,5mm 35 5 Stück
11587103 37mm 42,5mm 38,5mm 37 5 Stück
11577093 15mm 18mm 24mm 15 20 Stück
11557103 31mm 36mm 35 mm 31 -
11507113 41mm 47mm 42 mm 41 2 Stück
11597083 5mm 7mm 16mm 5 20 Stück
11527113 45mm 51mm 42 mm 45 2 Stück
11527093 8mm 10,5mm 20 mm 8 20 Stück
11507103 21mm 24,5mm 28 mm 21 10 Stück
11517103 23mm 26,5mm 28 mm 23 10 Stück
11547103 29mm 33mm 32 mm 29 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Artikelnummer. 11577103
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    21.25 €
    15.44 € / 5 Stück
    Sparen 5.81 €
    27% Rabatt
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Bieten Beständigkeit gegen Hitze, Ozon und Öle auf Petroleumbasis.
  • Bessere Beständigkeit gegen Hitze, Ozon und auf Petroleum basierende Öle als bei rotem Gummi
  • Weniger geeignet für den Gebrauch bei niedrigen Temperaturen
  • Betriebstemperaturbereich -30 bis 100 °C
Spezifikation
Höhe (metrisch) 38,5mm
Menge 5/Packung
Farbe Grau
Diameter (Metric) Bottom 35mm
Oberer Durchmesser (metrisch) 40,5mm
Material Neopren
Produkttyp Massiver Stopfen
Stopper Number 35