Learn More
Neostigmine bromide
Artikelnummer. 15414709
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15414709 250 mg 250 Milligramm
15404709 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15414709 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. J62300.MD
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Lägg i varukorgen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
A reversible acetylcholinesterase inhibitor | CAS: 114-80-7 | C12H19BrN2O2 | 303.20 g/mol
A reversible acetylcholinesterase inhibitor
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 114-80-7
Summenformel C12H19BrN2O2
Molekulargewicht (g/mol) 303.20
MDL-Nummer MFCD00011795
InChI-Schlüssel LULNWZDBKTWDGK-UHFFFAOYSA-M
Synonym neostigmine bromide, neo-proserin, eustigmin bromide, neoserine bromide, proserine bromide, stigmanol bromide, synstigmin bromide, leostigmine bromide, kirkstigmine bromide, philostigmin bromide
PubChem CID 8246
ChEBI CHEBI:179557
IUPAC-Name 3-[(dimethylcarbamoyl)oxy]-N,N,N-trimethylanilinium bromide
SMILES [Br-].CN(C)C(=O)OC1=CC=CC(=C1)[N+](C)(C)C
Specifikationer
Chemischer Name oder Material Neostigmine bromide
Schmelzpunkt 175°bis 177 °C
Farbe Weiß
Menge 250 mg
UN-Nummer UN2811
Merck Index 14,6464
Formelmasse 303.2
Physikalische Form Pulver
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.