Learn More
Ansell™ ™ Neopren-Handschuhe der Serie NeoTouch 25-101, hellgrün
Gute Widerstandsfähigkeit gegenüber Spritzern. Die Ansell™ NeoTouch™ 25-101 Serie hellgrünen Neoprenhandschuhe verfügen über eine Innenschicht aus Polyurethan für einfaches Anziehen und über texturierte Fingerspitzen für sicheren Halt unter nassen und trockenen Bedingungen.
Marke:  Ansell™ 25-101_9.5-10
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.00000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15212019
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Innenschicht aus Polyurethan für einfaches Anziehen
  • Texturierte Fingerspitzen für sicheren Halt
  • Bündchen mit Wulstrand für sicheren Halt
  • Grün
  • Sehr widerstandsfähig gegenüber Säuren, Basen und Alkoholen
  • Gute Widerstandsfähigkeit gegenüber Chemikalienspritzern
Spezifikation
Spezifikation
Grün
Neopren
10
0,13mm
Polymer
Säuren, Basen und Alkohole
Ja
Handschuhe
25-101
Abgerundet, rollgeformt
100 Paare
25-101