missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Nephrin Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
197.00 € - 432.00 €
Spezifikation
| Antigen | Nephrin |
|---|---|
| Konzentration | 1.0 mg/ml |
| Verdünnung | Western Blot 1 - 2 ug/ml, Immunohistochemistry 1:200, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1 - 2 ug/ml, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 |
| Anwendungen | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
18028335
|
Novus Biologicals
NBP3-18058SS |
0.025 mg |
197.00 €
25 Mikrogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
|
18306554
|
Novus Biologicals
NBP3-18058 |
0.1 mg |
432.00 €
0.10 Milligramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Nephrin Polyclonal antibody specifically detects Nephrin in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)Spezifikation
| Nephrin | |
| Western Blot 1 - 2 ug/ml, Immunohistochemistry 1:200, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1 - 2 ug/ml, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 | |
| Polyclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human, Mouse | |
| nephrin, nephrosis 1, congenital, Finnish type (nephrin), NPHNCNF, Renal glomerulus-specific cell adhesion receptor | |
| Partial recombinant protein made to the internal portion of human Nephrin (amino acids 23-1029) [UniProt O60500]. | |
| Primary | |
| Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
| 1.0 mg/ml | |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Phospho Specific | |
| PBS | |
| 4868 | |
| IgG | |
| Immunogen affinity purified |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts