Learn More
Nerol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10756573 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mL
100 mL
500 mL
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
25 Milliliter
500 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10756573 25 mL Glasflasche 25 Milliliter
10535983 100 mL Glasflasche 100 Milliliter
10649594 500 mL Glasflasche 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10756573 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 376540250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 106-25-2 | C10H18O | 154.25 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 106-25-2
Summenformel C10H18O
Molekulargewicht (g/mol) 154.25
MDL-Nummer MFCD00063204
InChI-Schlüssel GLZPCOQZEFWAFX-YFHOEESVSA-N
Synonym nerol, cis-geraniol, neryl alcohol, z-3,7-dimethylocta-2,6-dien-1-ol, z-geraniol, 2z-3,7-dimethylocta-2,6-dien-1-ol, 2,6-octadien-1-ol, 3,7-dimethyl-, 2z, nerol natural, cis-3,7-dimethyl-2,6-octadien-1-ol, z-3,7-dimethyl-2,6-octadien-1-ol
PubChem CID 643820
ChEBI CHEBI:29452
IUPAC-Name (2Z)-3,7-Dimethylocta-2,6-dien-1-ol
SMILES CC(C)=CCC\C(C)=C/CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nerol
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos
Dichte 0.8750g/mL
Siedepunkt 225°C to 227°C
Flammpunkt 100 °C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3)2CCH(CH2)2C(CH3)CHCH2OH
Brechungsindex 1.4720 to 1.479
Menge 25 mL
Beilstein 01, IV, 2276
Merck Index 15, 6560
Relative Dichte 0.875
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: practically insoluble in water. Other solubilities: soluble in absolute alcohol
Formelmasse 154.25
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit