Learn More
Nesbuvir, MedChemExpress
Artikelnummer. 16498757
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16498757 5 mg
16492297 50 mg
16416168 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16498757 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY14775
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Nesbuvir is a nonnucleoside inhibitor of the hepatitis C virus (HCV) nonstructural protein 5B (NS5B) polymerase.
Nesbuvir is a nonnucleoside inhibitor of the hepatitis C virus (HCV) nonstructural protein 5B (NS5B) polymerase.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nesbuvir
CAS 691852-58-1
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C22H23FN2O5S
Menge 5 mg
Synonym HCV-796
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 50 mg/mL (111.98 mM)
SMILES O=C(C1=C(C2=CC=C(F)C=C2)OC3=CC(N(CCO)S(=O)(C)=O)=C(C4CC4)C=C13)NC
Molekulargewicht (g/mol) 446.49
Formelmasse 446.49
Reinheit (%) 98.52%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-anti-virus