missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Nestin Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
369.00 € - 500.00 €
Spezifikation
| Antigen | Nestin |
|---|---|
| Verdünnung | Western Blot 0.04 - 0.4 μg/mL, Immunohistochemistry 1:500 - 1:1000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:500 - 1:1000, Knockdown Validated |
| Anwendungen | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), KnockDown |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konjugat | Unconjugated |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
18629596
|
Novus Biologicals
NBP2-48504-25ul |
25 μL |
369.00 €
25 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
|
18631488
|
Novus Biologicals
NBP2-48504 |
0.1 mL |
500.00 €
0.10 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Nestin Polyclonal antibody specifically detects Nestin in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), KnockDownSpezifikation
| Nestin | |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), KnockDown | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Angiogenesis, Cancer, Cancer Stem Cells, Cell Biology, Cellular Markers, Extracellular Matrix, Neuronal Cell Markers, Neuroscience, Stem Cell Markers | |
| PBS (pH 7.2), 40% Glycerol | |
| 10763 | |
| IgG | |
| Immunogen affinity purified |
| Western Blot 0.04 - 0.4 μg/mL, Immunohistochemistry 1:500 - 1:1000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:500 - 1:1000, Knockdown Validated | |
| Polyclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human | |
| FLJ21841, nestin | |
| This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: DPEGQSQQVGAPGLQAPQGLPEAIEPLVEDDVAPGGDQASPEVMLGSEPAMGESAAGAEPGPGQGVGGLGDPGHLTREEVMEPPLEEESLEAKRVQGLEGPRKDLEEAGGLGTEFSELP | |
| Primary | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts