missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Netupitant, MedChemExpress

Artikelnummer. 16407096
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
50 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16407096 100 mg -
16499577 5 mg 5 Milligramm
16453087 50 mg 50 Milligramm
16437038 10 mg -
4 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16407096

Marke: Medchem Express HY16346

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress Netupitant (CID-6451149) is a highly potent, selective and orally active neurokinin-1 (NK1) receptor antagonist with a Ki of 0.95 nM for hNK1 in CHO cells. Netupitant has antiemetic affect.

Netupitant (CID-6451149) is a highly potent, selective and orally active neurokinin-1 (NK1) receptor antagonist with a Ki of 0.95 nM for hNK1 in CHO cells. Netupitant has antiemetic affect.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Netupitant
CAS 290297-26-6
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C30H32F6N4O
Menge 100 mg
Synonym CID 6451149
Löslichkeitsinformationen DMSO : 9.09 mg/mL (15.71 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES CN1CCN(C2=CC(C3=C(C)C=CC=C3)=C(N(C)C(C(C4=CC(C(F)(F)F)=CC(C(F)(F)F)=C4)(C)C)=O)C=N2)CC1
Molekulargewicht (g/mol) 578.59
Formelmasse 578.59
Reinheit (%) 98.96%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neuromodulation
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.