Learn More
Netupitant, MedChemExpress
Artikelnummer. 16499577
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
50 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16499577 5 mg 5 Milligramm
16453087 50 mg 50 Milligramm
16437038 10 mg -
16407096 100 mg -
4 options
Artikelnummer. 16499577
Marke: Medchem Express HY16346
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Netupitant (CID-6451149) is a highly potent, selective and orally active neurokinin-1 (NK1) receptor antagonist with a Ki of 0.95 nM for hNK1 in CHO cells. Netupitant has antiemetic affect.
Netupitant (CID-6451149) is a highly potent, selective and orally active neurokinin-1 (NK1) receptor antagonist with a Ki of 0.95 nM for hNK1 in CHO cells. Netupitant has antiemetic affect.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Netupitant
CAS 290297-26-6
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C30H32F6N4O
Menge 5 mg
Synonym CID 6451149
Löslichkeitsinformationen DMSO : 9.09 mg/mL (15.71 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES CN1CCN(C2=CC(C3=C(C)C=CC=C3)=C(N(C)C(C(C4=CC(C(F)(F)F)=CC(C(F)(F)F)=C4)(C)C)=O)C=N2)CC1
Molekulargewicht (g/mol) 578.59
Formelmasse 578.59
Reinheit (%) 98.96%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neuromodulation