Learn More
STEMCELL Technologies NeuroFluor™ NeuO
Artikelnummer. 17199991
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
0,1 mL
Artikelnummer. Menge
17199991 0,1 mL
1 options
Artikelnummer. 17199991
Marke: STEMCELL Technologies 01801
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Membrane-permeable fluorescent probe for the detection of live neurons
  • NeuroFluor™ NeuO is a membrane-permeable fluorescent probe that selectively labels primary and pluripotent stem cell-derived neurons in live cultures (J C Er et al.) Angew Chem Int Ed, 2015)
  • Cells labeled with NeuroFluor™ NeuO can be visualized using fluorescent imaging
  • Labeling with this probe is non-permanent; it can be washed off, providing unlabeled, viable cells for downstream applications
  • For additional information, see References
Spezifikation
Beschreibung Neural Cells, PSC-Derived; Neurons
Zur Verwendung mit (Anwendung) Characterization; Phenotyping
Menge 0,1 mL