Learn More
MedChemExpress Neurokinin B TFA
Artikelnummer. 16494006
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16494006 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16494006 Lieferant MedChemExpress Lieferanten-Nr. HYP0242A
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Neurokinin B TFA belongs to the tachykinin family of peptides. Neurokinin B binds a family of GPCRs-including neurokinin receptor 1 (NK1R), NK2R, and NK3R-to mediate their biological effect.
Spezifikation
Reinheit 96.64%
CAS 101536-55-4
Inhalt und Lagerung Sealed storage, away from moisture∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neuromodulation
Molekulargewicht 1438.47 g/mol
Produkttyp Peptides
Menge 25 mg
Versandbedingung Room temperature
Löslichkeit H2O : 2.5 mg/mL (1.74 mM∣Need ultrasonic)