Learn More
MedChemExpress Neuromedin N
Spezifikation
Spezifikation
| Reinheit | 99.49% |
| CAS | 92169-45-4 |
| Inhalt und Lagerung | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Molekulargewicht | 745.95 g/mol |
| Produkttyp | Peptides |
| Menge | 10 mg |
| Versandbedingung | Room temperature |
| Löslichkeit | H2O : 50 mg/mL (67.03 mM∣Need ultrasonic) |
| Synonym | Neuromedin N (rat, mouse, porcine, canine) |