Learn More
Neuropathiazol, MedChemExpress
Artikelnummer. 16460417
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16460417 50 mg
16416767 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16460417 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY10591
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Neuropathiazol, a neuronal differentiation inducer, selectively induces neuronal differentiation of multipotent hippocampal neural progenitor cells.
Neuropathiazol, a neuronal differentiation inducer, selectively induces neuronal differentiation of multipotent hippocampal neural progenitor cells.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Neuropathiazol
Physikalische Form Solid
CAS 880090-88-0
Farbe Brown
Menge 50 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C19H18N2O2S
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neuromodulation
Löslichkeitsinformationen DMSO : 33.33 mg/mL (98.49 mM; Need ultrasonic)
SMILES CN(C1=CC=C(C(OCC)=O)C=C1)C2=CSC(C3=CC=CC=C3)=N2
Molekulargewicht (g/mol) 338.42
Formelmasse 338.42
Reinheit (%) 98.27%
Güte Research