Learn More
Neuroplastin Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
216.00 € - 307.65 €
Spezifikation
| Antigen | Neuroplastin |
|---|---|
| Verdünnung | ELISA 1:5000-1:10000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:10000-1:20000 |
| Anwendungen | ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konjugat | Unconjugated |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
18620862
|
Novus Biologicals
NBP2-97104-100ul |
100 μg |
326.00 € 307.65 € / 100 Mikroliter Sparen 18.35 € 5% Rabatt |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
|
18648974
|
Novus Biologicals
NBP2-97104-50ul |
50 μg |
216.00 €
50 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Neuroplastin Polyclonal antibody specifically detects Neuroplastin in Human samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin)Spezifikation
| Neuroplastin | |
| ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Human | |
| GP55Stromal cell-derived receptor 1, GP65SDR-1, MGC102805, neuroplastin, np55, np65, SDFR1DKFZp686L2477, SDR1stromal cell derived factor receptor 1 | |
| Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Human Neuroplastin (Accession#: NP_059429.1; Met1-Leu221) | |
| Primary | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
| ELISA 1:5000-1:10000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:10000-1:20000 | |
| Polyclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| 0.2 um filtered solution in PBS | |
| 27020 | |
| IgG | |
| Antigen and protein A Affinity-purified |