missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Neurotoxin Inhibitor, MedChemExpress

Artikelnummer. 16484688
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
5 Milligramm
50 Milligramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16484688 10 mg 10 Milligramm
16470977 50 mg 50 Milligramm
16437407 5 mg 5 Milligramm
16415526 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16484688 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY112722

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress Neurotoxin Inhibitor is a neurotoxin inhibitor.

Neurotoxin Inhibitor is a neurotoxin inhibitor.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Neurotoxin Inhibitor
Physikalische Form Solid
CAS 951571-70-3
Farbe Pink
Menge 10 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C19H14N4OS
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neuromodulation
Löslichkeitsinformationen DMSO : 45 mg/mL (129.90 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1CC(C2=CC=CC=C2)C3=C(N(C4=NC5=CC=CC=C5S4)N=C3)N1
Molekulargewicht (g/mol) 346.41
Formelmasse 346.41
Reinheit (%) 99.72%
Güte Research
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.