Learn More
Nevirapine, MedChemExpress
Artikelnummer. 16494048
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
200 Milligramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16494048 10 mg 10 Milligramm
16450407 50 mg -
16435036 100 mg 100 Milligramm
16430996 200 mg 200 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16494048 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY10570
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Nevirapine is a non-nucleoside inhibitor of HIV-1 reverse transcriptase used to treat and prevent HIV/AIDS; with a Ki of 270 μM.
Nevirapine is a non-nucleoside inhibitor of HIV-1 reverse transcriptase used to treat and prevent HIV/AIDS
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nevirapine
CAS 129618-40-2
Farbe Off-White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C15H14N4O
Menge 10 mg
Synonym BI-RG 587 NSC 641530 NVP
Löslichkeitsinformationen DMSO : 14.29 mg/mL (53.66 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C2=C(N=CC=C2)N(C3CC3)C4=NC=CC(C)=C4N1
Molekulargewicht (g/mol) 266.3
Formelmasse 266.3
Reinheit (%) 99.01%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-anti-virus