Learn More
Eppendorf™ Flaschenplattformen für Wasserbadschüttler Modell C76
Spezialplattformen für eine einzelne spezifische Kolbengröße
Marke: Eppendorf™ M1231-9936
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Beinhaltet: Klemmen
Benötigt : Für die Verwendung von Plattformen halber Größe ist eine separat zu bestellende Unterplattform (14-284 -46) erforderlich.
Beschreibung
Flexible Schüttelmöglichkeiten durch die Wahl zwischen einer Plattform in voller Größe (16.5 × 12 in./42 × 31 cm L x B) oder zwei Plattformen in halber Größe.
Spezifikation
500 ml | |
Spezialplattform für Erlenmeyerkolben | |
42 x 30 cm |
Modell C76 Wasserbadschüttler | |
Klemmen |